Merck
P51559
Sigma-Aldrich
プロピオニルクロリド
98%
別名:
Chloro ethyl ketone, Ethyl chloroform, Propionic acid chloride, Prorionyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COCl
CAS番号:
分子量:
92.52
Beilstein:
385632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.2 (vs air)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
77-79 °C (lit.)
mp
−94 °C
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI Key
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化プロピオニルは、さまざまなプロピオン酸誘導体の合成に使用される重要な化学中間体です。
アプリケーション
プロピオニルクロリドは、下記の用途でアシル化剤として使用することができます:
  • 塩化インジウム(III)(InCl3)を含浸させたメソ多孔性Si-MCM-41触媒の存在下でのアニソールの4-メトキシプロピオフェノンへの変換および2-メトキシナフタレンの1-プロピオ-2-メトキシナフタレンへの変換。
また、下記の用途でも使用することができます:
  • 塩化スルフリルおよび過酸化物の存在下で、塩素化によるα-クロロプロピオニルクロリドおよびβ-クロロプロピオニルクロリドの生成。
  • (ヒドロキシプロピル)セルロースとの反応により、プロパン酸エステルである[(プロピオニルオキシ)プロピル]セルロースの生成。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P51559-25G:
P51559-500G:
P51559-BULK:
P51559-VAR:
P51559-500ML:
P51559-25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chlorinations with Sulfuryl Chloride. III.(a) The Peroxide-Catalyzed Chlorination of Aliphatic Acids and Acid Chlorides.(b) The Photochemical Sulfonation of Aliphatic Acids
Kharasch MS and Brown HC
Journal of the American Chemical Society, 62(4), 925-929 (1940)
The propanoate ester of (2-hydroxypropyl) cellulose: a thermotropic cholesteric polymer that reflects visible light at ambient temperatures
Tseng SL, et L.
Macromolecules, 15(5), 1262-1264 (1982)
Douglas T Durig et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(7), 1481-1504 (2004-05-19)
Variable temperature (-60 to -100 degrees C) studies of the infrared spectra (3500-400 cm(-1)) of propionyl fluoride (CH3CH2CFO) and 2-methylpropionyl fluoride ((CH3)2CHCFO), dissolved in liquid xenon have been recorded. From these data, the enthalpy difference has been determined to be
Acylation of aromatic compounds using moisture insensitive InCl3 impregnated mesoporous Si-MCM-41 catalyst
Choudhary VR, et al.
Tetrahedron Letters, 43(6), 1105-1107 (2002)
Joanna Kurczewska et al.
International journal of pharmaceutics, 486(1-2), 226-231 (2015-04-07)
Vancomycin was immobilized on three different organically functionalized silicas. The materials obtained were used for a controlled release of the antibiotic. The influence of the type of chemical bond on the in vitro drug release was investigated. A weak ionic