Merck
185558
Sigma-Aldrich
ベンジルクロリド
ReagentPlus®, 99%, contains ≤1% propylene oxide as stabilizer
別名:
α-クロロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2Cl
CAS番号:
分子量:
126.58
Beilstein:
471308
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
39050202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.36 (vs air)
蒸気圧
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
1085 °F
含みます
≤1% propylene oxide as stabilizer
expl. lim.
14 %
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
溶解性
0.46 g/L at 30 °C (Decomposes in contact with water)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化ベンジル(BnCl)は有機塩素化合物で、有機合成に有用な化学的構成単位の調製に広く用いられています。
アプリケーション
塩化ベンジルは以下の用途に使用できます:
  • ベンゼンおよびその他の芳香族化合物のベンジル化のためのベンジル化剤として
  • アニソールとのフリーデル・クラフツアルキル化反応により4-メトキシジフェニルメタンを合成する際の反応体として
また、ベンジルエーテル、ベンジルエステルを生成することで、それぞれアルコール類、カルボン酸類へのベンジル保護基導入にも使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Heart,forestomach, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185558-1KG:4548173303642
185558-VAR:
185558-CH:
185558-BULK:
185558-4KG:4548173303673
185558-2KG:4548173303666
185558-250G:4548173303659
185558-50G:4548173303680
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Benzylation of benzene by benzyl chloride over iron mesoporous molecular sieves materials
Bachari K, et al.
J. Catal., 221(1), 55-61 (2004)
Benzylation of benzene and other aromatics by benzyl chloride over mesoporous AlSBA-15 catalysts.
Vinu A.,e et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 80(1-3), 195-203 (2005)
Benzylation of toluene by benzyl chloride over protonic zeolites.
Coq B, et al.
Applied Catalysis A: General, 100(1), 69-75 (1993)
Heterogeneous phase alkylation of phenols making use of phase transfer catalysis and microwave irradiation
Keglevich G, et al.
Letters in Organic Chemistry, 6(7), 535-539 (2009)
Design and performance of supported Lewis acid catalysts derived from metal contaminated biomass for Friedel-Crafts alkylation and acylation
Losfeld G, et al.
Catalysis Today, 189(1), 111-116 (2012)