グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
5.8 (vs air)
アッセイ
98%
形状
liquid
不純物
≤0.5% p-bromotoluene
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
密度
1.438 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B17905-2.5KG:
B17905-BULK:
B17905-25G:
B17905-25ML:
B17905-100ML:
B17905-500ML:
B17905-100G:
B17905-VAR:
B17905-10KG:
B17905-500G:
試験成績書(COA)