安全性情報
8.07063
Sigma-Aldrich
Propionyl chloride
for synthesis
別名:
Propionyl chloride, Propionic acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5ClO
CAS番号:
分子量:
92.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-170-0
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
106 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
270 °C
有効性
823 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.6-11.9 % (v/v)
bp
80 °C/1013 hPa
mp
-94 °C
転移温度
flash point 6.5 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(=O)CC
InChI
1S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI Key
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Propionyl Chloride in Anticancer Research: Propionyl chloride is used in the synthesis of novel quinazolinone acetamides evaluated for their anticancer properties (Hakim et al., 2022).
  • Propionyl Chloride in Antibacterial Agents: Used in the synthesis of nonphenolic diarylheptanoids to study their antibacterial activities (Demir et al., 2020).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.057 - 1.059
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体