Merck
529552
Millipore
Potassium chloride
Molecular Biology Grade
別名:
Potassium chloride, KCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
塩化カリウム, Molecular Biology Grade
グレード
Molecular Biology
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 7621
アッセイ
≥99% (silver nitrate titration)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
off-white
mp
770 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
529552-1RKG:
529552-1KG:
529552-250RGM:
529552-250GM:
試験成績書(COA)