スキップする
60128
塩化カリウム
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
別名:
KCl
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 g
在庫from市川市大町368
¥23,600
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥43,100
この商品について
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.5% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
¥23,600
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
770 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤700 mg/kg, iodide (I-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
[Cl-].[K+]
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
Other Notes
DNA複製におけるメチル化変化を検出するためのDpnI/MboIアッセイに
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P9541P93331.37009
塩化カリウム EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37009
塩化カリウム
form
solid
form
powder
form
crystalline powder
form
solid
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩化カリウム
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)