Merck
M1028
Sigma-Aldrich
塩化マグネシウム 溶液
Magnesium chloride solution
for molecular biology, 1.00 M±0.01 M
別名:
MgCl2, dichloromagnesium, magnesium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 X 1 ML
¥14,000
100 ML
¥12,600
¥14,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 X 1 ML
¥14,000
100 ML
¥12,600
About This Item
化学式:
MgCl2
CAS番号:
分子量:
95.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード:
for molecular biology
フォーム:
liquid
溶解性:
water: soluble
¥14,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile; 0.2 μm filtered
フォーム
liquid
濃度
1.00 M±0.01 M
テクニック
DNA sequencing: suitable
不純物
DNAse, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
溶解性
water: soluble
密度
1.080 g/cm3
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
アプリケーション
cell analysis
その他の活性
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
SMILES記法
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化マグネシウムは、水に溶解し易い一般的なイオン性ハロゲン化物です。マグネシウムは、酵素学、細胞膜/壁構造、筋細胞生理学、および核酸組成において、数多くの重要な生物学的役割を担っています。さらに、塩化マグネシウムは、DNase、一部の制限酵素、リボヌクレアーゼHなどの多くの酵素の必須補酵素として機能します。また、PCR反応を含むさまざまな分子生物学的用途においてマグネシウムイオンを供給するために広く使用されています。
アプリケーション
塩化マグネシウムは、PCR反応およびバッファーを含むさまざまな分子生物学的用途にマグネシウムイオンを供給するために広く使用されています。以下に使用されています -
  • 免疫沈降のために細胞を溶解するバッファーを調製するため[1]
  • 老齢マウスの慢性期高脂肪食試験におけるKrebs-Henseleitバッファーの栄養補助剤として[2]
  • 骨細胞分化および相互接続された細胞ネットワークのin vitro試験に3次元mtgaseヒドロゲルを組み入れるため[3]
  • 肝臓を酸化的損傷から保護するために使用されています。[4]
  • ラット脳スライス培養物の電気生理学的試験用の無血清培地を調製するため[5]
特徴および利点
  • 溶液をすぐに使用できるため調製時間が不要
  • 重金属(Pbなど):≤5 ppm
  • DNase、RNase、NICKaseおよびプロテアーゼフリー
構成
塩化マグネシウム溶液では、18メガオームの水に1 Mの塩化マグネシウムが含まれています。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M1028-6X100ML:
M1028-VAR:
M1028-10X1ML-PW:
M1028-CE:
M1028-BULK:
M1028-10X1ML:
M1028-EW:
80626:
M1028-1ML-PW:
M1028-100ML-PW:
M1028-100ML:
M1028PROC:
M1028-1ML:
M1028-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Protective Effects of Magnesium Chloride on Liver Enzymes and Biomarkers of Oxidative Stress in high fat diet fed Rats
Mohammed et, al
Nigerian Journal of Physiological Sciences : Official Publication of the Physiological Society of Nigeria, 34(2), 149-157 (2019)
M J Mc Garrigle et al.
European cells & materials, 31, 323-340 (2016-05-25)
Extracellular matrix (ECM) stiffness and cell density can regulate osteoblast differentiation in two dimensional environments. However, it is not yet known how osteoblast-osteocyte differentiation is regulated within a 3D ECM environment, akin to that existing in vivo. In this study
Yelena Y Grinberg et al.
Journal of neurochemistry, 122(1), 221-229 (2012-04-25)
Spreading depression (SD), the likely cause of migraine aura and perhaps migraine, is triggered by widespread and unfettered neuronal hyperexcitability. Migraine and the initiating hyperexcitability of seizure, which involve oxidative stress (OS), are likely interrelated. Environmental enrichment (EE) decreases seizure
Antimo Migliaccio et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 776, 361-370 (2011-07-29)
Much evidence indicates that, with few exceptions, non-genomic actions of steroids are mediated by receptors universally known as nuclear receptors. Steroid receptors do not exhibit intrinsic tyrosine kinase activity. Nevertheless, they stimulate different signaling pathways in cytoplasm of target cells
Hiroaki Eshima et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 128(5), 1153-1162 (2020-03-28)
Obesity and aging reduce skeletal muscle contractile function. However, it remains unclear whether obesity additively promotes muscle contractile dysfunction in the setting of aging. In this study, we investigated skeletal muscle contractile function ex vivo and intracellular Ca2+ release in
プロトコル
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー