Merck
P5405
Sigma-Aldrich
塩化カリウム
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
別名:
KCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
770 °C (lit.)
溶解性
H2O: 133 mg/mL
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化カリウム(KCl)は、イオン輸送チャネルおよびカリウムチャネルの研究に有用です。ヒストンコア八量体の結晶化に使用されています。
アプリケーション
塩化カリウムは次の用途で使用されています。
  • 精子サンプル調製のためにPercoll溶液に使用。
  • Giemsa染色による胚盤胞細胞数分析に使用。
  • 非受精能獲得培地の成分として。
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5405-BULK:
P5405-250G:
P5405-5KG:
P5405-500G:
P5405-VAR:
P5405-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro maturation and embryo production in cattle
Nuclear Transfer Protocols, 35-42 (2006)
The effects of L-ergothioneine and L-ascorbic acid on the in vitro maturation (IVM) and embryonic development (IVC) of sheep oocytes
Ozturkler Y, et al.
Development, 1, 5-14 (2003)
Reconstitution of nucleosome core particles from recombinant histones and DNA
Test, 375, 23-44 (2003)
Paternal breed effects on expression of IGF-II, BAK1 and BCL2-L1 in bovine preimplantation embryos
Valleh MV, et al.
Zygote, 23(5), 712-721 (2015)
Diffusion through channel derivatives of the Escherichia coli FhuA transport protein
Braun M, et al.
European Journal of Biochemistry, 269(20), 4948-4959 (2002)