Merck
60142
Sigma-Aldrich
塩化カリウム 溶液
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
別名:
KCl, potassium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
Beilstein:
1711999
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード:
for molecular biology
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
濃度
~1 M in H2O
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
密度
1.04 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カリウムは細胞内カチオンで、全身の細胞外液に存在するK+はわずか2%です。細胞内空間と細胞外空間の間でのK+分布は、Na+-K+-ATPase、Na+-K+-2Cl-共輸送体NKCC1、4つのKCC、数多く存在するK+チャネルなど、いくつかの輸送経路の作用によって分析できます。また、骨格筋には全身のカリウムのほぼ75%が含まれており、細胞外のK+に大きな影響を与えます。利尿剤の使用時などに生じるカリウム欠乏症の予防や補正のため、塩化カリウムが経口摂取されます。栄養補助食品や塩の代わりに使用されます。
アプリケーション
塩化カリウム溶液は、以下の成分として使用されています:
  • 単一細胞マルチオミクスシーケンシングのためのタンパク質消化用マルチアニーリング/ループベース増幅サイクル(MALBAC)溶解バッファー
  • シングルセルタグ標識逆転写(STRT)バッファー、およびシングルセルRNAシーケンシング用STRT-RTバッファー
  • トランスフェクトされた細胞の洗浄用リン酸緩衝生理食塩水(PBS)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
60142-100ML-F:
60142-BULK-F:
60142-VAR-F:
60142-500ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Meyler's Side Effects of Drugs (2016)
Transport of Sodium, Chloride, and Potassium
Brenner and Rector's The Kidney E-book (2019)
Takanobu Kato et al.
Nature protocols, 1(5), 2334-2339 (2007-04-05)
Hepatitis C virus (HCV) infection causes chronic liver disease and is a worldwide health problem. Despite ever-increasing demand for knowledge on viral replication and pathogenesis, detailed analysis has been hampered by a lack of efficient viral culture systems. We isolated
Calista K L Ng et al.
Human molecular genetics, 24(11), 3163-3171 (2015-02-26)
mRNA decay is an essential and active process that allows cells to continuously adapt gene expression to internal and environmental cues. There are two mRNA degradation pathways: 3' to 5' and 5' to 3'. The DCPS protein is the scavenger
Linda K Månsson et al.
Faraday discussions, 181, 49-69 (2015-05-15)
We describe a route towards self-assembled colloidal molecules, where thermoresponsive microgels serve as discrete, externally tunable interaction sites. The ability of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) and poly(N-isopropylmethacrylamide) (PNIPMAM) microgels to adsorb to the oil/water (O/W) interface and create Pickering-stabilized mini-emulsions was first