product name
PP2, PP2, CAS 172889-27-9, is a potent, reversible, ATP-competitive, inhibitor of the Src family of protein tyrosine kinases (IC₅₀ = 4, 5, 5, &100 nM for p56lck, p59fynT, Hck, & Src, respectively).
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
off-white
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H16ClN5/c1-15(2,3)21-14-11(13(17)18-8-19-14)12(20-21)9-4-6-10(16)7-5-9/h4-8H,1-3H3,(H2,17,18,19)
InChI Key
PBBRWFOVCUAONR-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
p56lck
包装
警告
調製ノート
その他情報
Salazar, E.P., and Rozengurt, E. 1999. J. Biol. Chem. 274, 28371.
Hanke, J.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 695.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
529573-5MG:
529573-30MG:
529573-VMG:
529573-1MG:
529573-50MG:
試験成績書(COA)