製品名
Caspase Inhibitor I, Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white
溶解性
DMSO: 50 mM
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
InChI Key
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Fas-mediated apoptosis in Jurkat cells and staurosporine-induced cell death in corneal epithelial cells
警告
シーケンス
再構成
アナリシスノート
その他情報
Martin, U., et al. 2007. Apoptosis12, 525.
Misaghi, S., et al. 2004. Chem. Biol.11, 1677.
Joo, C., et al. 1999. Ophthalmic Res. 31, 287.
McColl, K.S., et al. 1998. Mol. Cell. Endocrinol. 139, 229.
Thornberry, N.A. and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Tolomeo, M., et al. 1998. Cell Death Differ. 5, 735.
An, S. and Know, K.A. 1996. FEBS Lett.386, 115.
Cain, K., et al. 1996. Biochem J.314, 27.
Mirzoeva, O.K., et al. 1996. FEBS Lett.396, 266.
Pronk, G.J., et al. 1996. Science 271, 808.
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Chow, S.C., et al. 1995. FEBS Lett. 364, 134.
Fearnhead, H.O., et al. 1995. FEBS Lett. 375, 283.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
WGK
WGK 3
Jan Code
627610-5MG:
627610-20MG:
627610-1MG:
627610-MG:
627610-25MG:
試験成績書(COA)