製品名
p-Nitroblue Tetrazolium Chloride, NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase (IC₅₀ = 3-4 µM).
品質水準
詳細
RTECS - XF8045000
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
crystalline solid
有効性
3-4 μM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
yellow
溶解性
methanol: soluble
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[n+]2([n](nc(n2)c8ccccc8)c3c(cc(cc3)c4cc(c(cc4)[n]5[n+](nc(n5)c7ccccc7)c6ccc(cc6)[N+](=O)[O-])OC)OC)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
詳細
生物化学的/生理学的作用
NOS
警告
再構成
その他情報
De la Fuente, M., et al. 1993. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis.16, 29.
Libon, C., et al. 1993. J. Leukoc. Biol.53, 93.
Mittal, C.K. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 193, 126.
Nichols, K., et al. 1992. Neuroscience51, 791.
Nichols, K., et al. 1992. Neuroscience51, 791.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
Jan Code
484235-250MG:
484235-GM:
484235-1GM:
484235-35GM:
484235-25GM:
試験成績書(COA)