Merck
11585029001
Roche
NBT
crystals, pkg of 5 g
別名:
ニトロテトラゾリウムブルークロリド, 2,2′-ビス(4-ニトロフェニル)-5,5′-ジフェニル-3,3′-(3,3′-ジメトキシ-4,4′-ジフェニレン)ジテトラゾリウムクロリド, 3,3′-(3,3′-ジメトキシ-4,4′-ビフェニレン)ビス[2-(4-ニトロフェニル)-5-フェニル-2H-テトラゾリウムクロリド], p-ニトロテトラゾリウムブルー, p-ニトロブルーテトラゾリウムクロリド, NBT, ニトロBT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥116,000
¥116,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥116,000
About This Item
化学式:
C40H30N10O6 · 2Cl
CAS番号:
分子量:
817.64
Beilstein:
4115923
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116100
PubChem Substance ID:
¥116,000
Check Cart for Availability
詳細
4-Nitro blue tetrazolium chloride, crystals
品質水準
フォーム
crystals
包装
pkg of 5 g
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
NBTは水、水系バッファ、ジメチルホルムアルデヒドに溶解します。
テトラゾリウム塩は多くの起源由来の細胞の代謝活性測定に役立つ物質です。4級テトラゾールリングの核部分は4個の窒素原子を含み、全体としては正の電荷を有するため血漿膜電位を介して細胞を取り込む効果を示します。これが細胞生物学における有用性の理由です。[1] 免疫ラベリングの技術的観点から言うと、4-ニトロブルーテトラゾリウム(NBT)は酸化剤として機能します。5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸塩(BCIP)のアルカリホスファターゼによる加水分解が白藍を生成し、これがNBTによって還元されて不溶性のブルーBCLが生成します。[2] ある種の細胞はNBT(無色/黄色の染料)を還元して青ないし黒色のホルマザン結晶へと変化させます。このような特性を持つことから、酸化還元組織化学と生物化学の応用ではNBTが優先的に使用されています。[1] 以前、この化合物は非バクテリア由来の疾病とバクテリア由来の疾病を区別する目的で使用されていました(後者の疾病はでは還元の過程で好中球を生成します)。この結果をもとに慢性肉芽腫症診断の根拠としていました。[3]
アプリケーション
  • コロニーおよびプラークハイブリダイゼーション
  • 免疫組織細胞化学
  • In situ ハイブリダイゼーション[4]
  • ノーザンブロット法
  • サザンブロット法
  • ウエスタンブロット法
NBTはin situハイブリダイゼーションに使用されています。[5]
調製ノート
標準溶液:溶解度: 水、水系バッファ、ジメチルホルムアミドに溶解します。メタノールに可溶(20 mg/mlの濃度で透明な溶液が得られます)。
アナリシスノート
吸光度: NBTの吸光度は260 nm(水中)で最大値を示し、
最終生成物であるホルマザンは605 nm(ニトロベンゾール中)で最大値を示します。
Performance-controlled in the LDH assay.
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrazolium dyes as tools in cell biology: new insights into their cellular reduction.
Berridge M V, et al.
Biotechnology Annual Review, 11, 127-152 (2005)
Infection and nitroblue-tetrazolium reduction by neutrophils: A diagnostic aid.
Park B H, et al.
Lancet, 292(7567), 532-534 (1968)
D Liebhart et al.
Journal of comparative pathology, 135(4), 237-242 (2006-10-31)
For use in an in-situ hybridization method, three probes (HM, TR and BL) were designed to hybridize, respectively, with (1) Histomonas meleagridis, (2) Tetratrichomonas gallinarum, and (3) a broad range of micro-organisms, including Blastocystis spp. Mono-eukaryotic cultures were used to
Fluorescent in situ hybridization employing the conventional NBT/BCIP chromogenic stain.
Trinh L A, et al.
Biotechniques, 42(6), 756-759 (2007)
Wanlong Su et al.
Frontiers in plant science, 11, 568411-568411 (2021-02-09)
Salt stress is an adverse environmental factor for plant growth and development. Under salt stress, plants can activate the selective autophagy pathway to alleviate stress. However, the regulatory mechanism of selective autophagy in response to salt stress remains largely unclear.
プロトコル
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルホスフェート(BCIP)と組み合わせた塩化ニトロブルーテトラゾリウム(NBT)結晶は、ブロッティングプロトコルでのアルカリホスファターゼ(AP)の高感度検出に最適です。
There are several counterstains possible in combination with BM Purple (or NBT/BCIP in general), for instance, FastGreen FCF or Nuclear Fast Red.