Merck
R9504
Sigma-Aldrich
(−)-リボフラビン
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98%
別名:
ビタミンB2, ビタミンG, ラクトフラビン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,260
100 G
¥27,000
¥8,260
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,260
100 G
¥27,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4O6
CAS番号:
分子量:
376.36
Beilstein:
97825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
¥8,260
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Eremothecium ashbyii
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
分子量
Mw 376.36 g/mol
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
yellow to orange
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リボフラビンは細胞増殖と細胞代謝をサポートして、R&Dの研究者を支援します。細胞培養においては、培地製剤の主要な構成要素としてよく見られます。がん研究者は、酸化ストレス反応に対するその影響を研究しています。幹細胞研究者は、多能性を維持するその役割を高く評価しています。
リボフラビンは、極めて重要な水溶性ビタミンです。その主要な原料としては、乳汁と卵が見出されています。リボフラビンは通常、すべての組織内で酵素と結合します。血漿中にリボフラビンが局在している間は、アルブミンおよび特定の免疫グロブリンと結合します。[1]
アプリケーション
(-)-リボフラビンは、中大脳動脈梗塞の脳卒中におけるその予防的役割を調べるために実験マウスへの腹腔内投与で使用されてきました。また、in vitroで虚血様状態をモデル化するためにクレブス液と併用されてきました。[2]
生物化学的/生理学的作用
リボフラビンは、活性酵素補因子であるリボフラビン5′一リン酸(別名:フラビンモノヌクレオチド、FMN)およびフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)の前駆体となります。[1] 食餌中のリボフラビン欠乏により、リボフラビン欠乏症として知られる明確に定義された症候群が引き起こされ[3]、その症状には口唇症、口角炎、舌炎、角膜炎、および脂漏性皮膚炎などがあります。リボフラビンは、腫瘍成長および心血管疾患に対して予防効果を発揮します。その欠乏により、多くの場合で酸化還元反応が関与する代謝に影響が及びます。リボフラビンは、鉄吸収、胃腸管の発達、神経形成、角膜の血管新生、および角膜混濁に必要であることが確認されています。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R9504-100G:
R9504-25G:
R9504-VAR:
R9504-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chia-An Yen et al.
eLife, 9 (2020-02-06)
Exposure to environmental stress is clinically established to influence male reproductive health, but the impact of normal cellular metabolism on sperm quality is less well-defined. Here we show that impaired mitochondrial proline catabolism, reduces energy-storing flavin adenine dinucleotide (FAD) levels
Riboflavin (vitamin B-2) and health
Powers Hilary J
American Journal of Clinical Nutrition, 77(6), 1352-1360 (2003)
Fiorella Colasuonno et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(12) (2020-12-16)
Riboflavin transporter deficiency (RTD) is a childhood-onset neurodegenerative disorder characterized by sensorineural deafness and motor neuron degeneration. Since riboflavin plays key functions in biological oxidation-reduction reactions, energy metabolism pathways involving flavoproteins are affected in RTD. We recently generated induced pluripotent
Antioxidant enzyme levels in the erythrocytes of riboflavin-deficient and Trichinella spiralis-infected rats
Tumkiratiwong P, et al.
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 34(3), 480-485 (2003)
Ying-Xin Zou et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 18(10), 834-840 (2012-08-29)
To explore risk factors for stroke independent of hypertension and the relationship between riboflavin kinase (RFK) and stroke. Gene expression profiling in the brains of spontaneously hypertensive rats (SHR) and stroke-prone spontaneously hypertensive rats (SHRSP) was comparatively analyzed by gene
資料
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.