アッセイ
≥95%
品質水準
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K].NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.K.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
InChI Key
KMRPNNQOKAHXEZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... IMPDH2(3615)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N4505-1G:
N4505-500MG:
N4505-BULK:
N4505-25MG:
N4505-VAR:
N4505-100MG:
試験成績書(COA)