Merck
N5514
Sigma-Aldrich
ニトロブルーテトラゾリウム
Nitro Blue Tetrazolium
tablet
別名:
ニトロテトラゾリウムブルークロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 TABS
¥13,800
25 TABS
¥28,200
¥13,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 TABS
¥13,800
25 TABS
¥28,200
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥13,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
tablet
品質水準
テクニック
titration: suitable
yellow
pH
4.5-5.5
溶解性
soluble, clear, yellow
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
詳細
ニトロブルーテトラゾリウム(NBT)は、2つのテトラゾール環を有するテトラゾール化合物です。[1]
アプリケーション
ニトロブルーテトラゾリウム(NBT)は以下の用途に使用されています:
  • スーパーオキシドラジカルの測定[2][3]
  • 乳酸デヒドロゲナーゼ定量[4]
  • ウエスタンブロット解析におけるブロット発色[5]
  • NADPH-d組織化学法[6]
  • 電気泳動及び組織学によるマウス腸ムチン特性の分析試薬[7]
  • 免疫組織化学[8]
数量
1タブレットに10 mgの基質が含まれています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N5514-25TAB:4548174007471
N5514-VAR:
N5514-10TAB:4548174007464
N5514-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transient expression of a bovine leukemia virus envelope glycoprotein in plants by a recombinant TBSV vector
Zhumabek AT, et al.
Journal of Virological Methods, 255, 1-7 (2018)
Night light-adaptation strategies for photosynthetic apparatus in yellow-poplar (Liriodendron tulipifera L.) exposed to artificial night lighting
Kwak MJ, et al.
Forests, 9(2), 74-74 (2018)
Luttmann W
Immunology, The Experimenter Series (2006)
Marine invertebrates cross phyla comparisons reveal highly conserved immune machinery.
Oren M
Immunology, 218, 484-484 (2013)
Paclitaxel inhibits expression of neuronal nitric oxide synthase and prevents mitochondrial dysfunction in spinal ventral horn in rats after C7 spinal root avulsion
Onler MDF
Turkish Neurosurgery, 25(4), 617-624 (2015)
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー