詳細
Merck USA index - 14, 1768
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
off-white
溶解性
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
N(Cc1cc(c(cc1)O)OC)C(=O)CCCC\C=C\C(C)C
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChI Key
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
詳細
警告
再構成
その他情報
Nakazawa, K., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.113, 296.
Simmons, D.D., et al. 1994. Int. J. Dev. Neurosci.12, 517.
Takaki, M., et al. 1994. J. Mol. Cell. Cardiol.26, 1227.
Bevan, S., and Szolcsanyi, J. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 330.
Pernow, B., et al. 1985. J. Immunol.135, 8125.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
211275-MG:
211275-100MG:
試験成績書(COA)