Merck
1200600
USP
ジヒドロカプサイシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6,7-ジヒドロカプサイシン, 8-メチル-N-バニリルノナンアミド, N-[(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)メチル]-8-メチルノンエナミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H29NO3
CAS番号:
分子量:
307.43
Beilstein:
2815150
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dihydrocapsaicin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
InChI Key
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
アプリケーション
Dihydrocapsaicin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Capsaicin
  • Capsicum
  • Capsicum Oleoresin
  • Capsicum Tincture
生物化学的/生理学的作用
VR1バニロイド受容体アゴニストです。
関連事項
カプサイシンアナログです。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1200600-25MG:
試験成績書(COA)