Merck
V9130
Sigma-Aldrich
N-バニリルノナンアミド
≥97%, powder
別名:
N-(4-ヒドロキシ-3-メトキシベンジル)ノナンアミド, N-バニリルペラルゴンアミド, シュードカプサイシン, ノナン酸バニリルアミド, ノニルバニルアミド, ペラルゴン酸バニリルアミド, 合成カプサイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H27NO3
CAS番号:
分子量:
293.40
Beilstein:
2144300
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
InChI Key
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-バニリルノナンアミドは防汚性を有しています。ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADPH)阻害物質として作用します。
アプリケーション
N-バニリルノナンアミドは、かゆみ誘発物質の調製に用いられました。また、感覚神経軸索の外因性発火の軽減にも用いられました。
その他情報
カプサイシンと同等の生理活性を持つ合成アナログ。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
V9130-VAR:
V9130-BULK:
V9130-10G:
V9130-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Coping with Biological Growth on Stone Heritage Objects: Methods, Products, Applications, and Perspectives (2017)
Measurement of strains experienced by viscerofugal nerve cell bodies during mechanosensitive firing using digital image correlation
Palmer G, et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology (2016)
Sabine Kölle et al.
Molecular reproduction and development, 61(2), 180-186 (2002-01-23)
Growth hormone (GH) has recently been shown to exert distinct effects on the differentiation and metabolism of early embryos. Up to now, however, it is not clear whether GH is able to modulate apoptosis during early embryogenesis. Differential cell staining
Sphingolipids in Disease (2013)
Federica Villa et al.
Biotechnology letters, 31(9), 1407-1413 (2009-06-03)
The potential on N-vanillylnonanamide (NVN) in preventing the attachment of Pseudomonas stutzeri and a Bacillus cereus-group strain was investigated. NVN up to 852 microM was not toxic, nor was it an energy source for either organism. Microbial attachment assays were