Merck
1.42020
SAFC
Cyclodextrin HPB
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
医薬品製造
別名:
Cyclodextrin HPB, (2-Hydroxypropyl)-β-Cyclodextrin, HP-B-CD, Hydroxypropyl Betadex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C42H70-nO35 · (C3H7O)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
NF
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
分子量
avg mol wt 1387.2 g/mol
pH
5.0-7.0 (20 g/L in H2O)
溶解性
450 g/L
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
保管温度
15-25°C
詳細
When working on a pharmaceutical formulation, there are specific considerations to make and challenging hurdles to take before you can successfully launch your final drug product - formulation stability, release kinetics and bioavailability limitations just to name a few. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Cyclodextrin HPB (hydroxypylated β-cyclodextrin) can be used to strongly increase solubility of active pharmaceutical ingredients (APIs) by forming API:cyclodextrin inclusion complexes. It can also increase API stability and safety as well as mask undesired odors and tastes. The broad application range of Cyclodextrin HPB comprises liquid, semi-solid and solid formulations, as well as diverse routes of administration. Due to its low microbial and endotoxin limits, Cyclodextrin HPB Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
752.0 °F
引火点(℃)
> 400 °C
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.