Merck
C4767
Sigma-Aldrich
β-シクロデキストリン
≥97%
別名:
β-シクロデキストリン, カラウェー, シクロヘプタアミロース, シクロマルトヘプタオース, シャルディンガーβ-デキストリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H70O35
CAS番号:
分子量:
1134.98
Beilstein:
78623
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI Key
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-シクロデキストリンは、7個のグルコースサブユニットがα-(1,4)グリコシド結合で結合して円錐台構造を形成した環状オリゴ糖です。食品、医薬品、化粧品、および化学産業において広く使用されています。
アプリケーション
β-シクロデキストリンは、薬剤分子の包接化合物を形成するため、薬剤送達における錯化剤として使用されています。シクロデキストリン複合体は、難水溶性薬物の水溶性、溶解速度、およびバイオアベイラビリティを向上させ、生体系への薬物送達に有用です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4767-BULK:
C4767-500G:
C4767-25G:
C4767-VAR:
C4767-5G:
C4767-1G:
C4767-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of dehydrated beta-cyclodextrin as pharmaceutical excipient
Martini A, et al.
Drug Development and Industrial Pharmacy, 20, 2381-2393 (1994)
Study to explore the mechanism to form inclusion complexes of beta-cyclodextrin with vitamin molecules
Saha S, et al.
Scientific Reports, 6, 35764-35764 (2016)
Cyclodextrins
Kurkov SV and Loftsson T
The International journal of pharmacy practice, 453, 167-180 (2013)
Preparation and characterization of microparticles of ?-cyclodextrin/glutathione and chitosan/glutathione obtained by spray-drying
Webber V, et al.
Food Research International, 105, 432-439 (2018)
Inclusion complexation of tolbutamide with ?-cyclodextrin and hydroxypropyl-?-cyclodextrin
Veiga F, et al.
Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology, 129, 63-71 (1996)
資料
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.
Dmitri Simberg(米国コロラド大学アンシュッツメディカルキャンパス)が、薬物送達で使用されるナノ粒子の合成のためのデキストランとデキストリンの使用について説明します。