Merck
1.08421
SAFC
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 二水和物
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
医薬品製造
別名:
EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 二水和物, エデト酸 二ナトリウム塩 二水和物, セケストレン Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-358-3
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Complexometric reactions
テクニック
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
二価陽イオンキレート剤。メタロプロテアーゼなどの酵素の阻害剤で、活性発現に二価陽イオンを必要とします。
Titriplex® III (EDTA, ethylene dinitrilo tetraacetic acid disodium salt dihydrate) is a commonly used chelating agent. As it is capable of forming complexes with divalent metal cations, it can inhibit diverse enzymes that require such cations for activity. It is broadly used as antioxidant in pharmaceutical formulations and cosmetics and can enhance the function of preservatives. The disodium salt provides improved solubility in water compared to standard EDTA.
その他情報
Elimination of water of crystallization: 110 °C
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
1084219999:
1084219025BWT:
1084219336:
1084211000:
1084211000BWT:
CO1E1084211000:
2328421:
1084219028:
1084219500:
1.08421.1000DISC:
1084219025:
1084210000:
1084218888:
1084210050:
1084212500:
CO1E1084219025:
1084218889:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。