Merck
C4892
Sigma-Aldrich
γ-シクロデキストリン
≥98%
別名:
ガンマシクロデキストリン, シクロオクタアミロース, シクロマルトオクタオース, シャルディンガーγ-デキストリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥41,200
5 G
¥109,000
¥41,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥41,200
5 G
¥109,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H80O40
CAS番号:
分子量:
1297.12
Beilstein:
78740
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥41,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
microbial
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
溶解性
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES記法
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
InChI Key
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
γγ-シクロデキストリンは、α-1,4-グリコシド結合でつながった8つのグルコース分子を持つ環状オリゴ糖です。さまざまな有機分子を含む水溶液中では、ホスト-ゲスト錯体または包接錯体を形成します。そのため、シクロデキストリンは、影響を受けやすいファインケミカルのマイクロカプセル化のために食品・医薬品業界で幅広く使用されています。
アプリケーション
γγ-シクロデキストリンは、次のように使用できます:
  • スチレンと経皮酸エステルを用いたニトロンの1,3-双極性環状付加により置換イソキサゾリジンを合成するための触媒として
  • 生体適合性金属イオンを用いたシクロデキストリン系金属有機構造体の合成のための有機配位子として
  • NaHの存在下でハロゲン化アリルを用いたペルアリル化によるO-ペルアリル化シクロデキストリンを合成するための反応体として
特徴および利点
  • エコで環境にやさしい
  • 生物学的毒性なし
  • 生分解性
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4892-100MG:
C4892-500MG:
C4892-VAR:
C4892-1G:
C4892-BULK:
C4892-25MG:
C4892-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takaaki Harada et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(5), 1268-1274 (2011-01-05)
Diamide linked γ-cyclodextrin (γ-CD) dimers are used to capture curcumin and suppress its decomposition in water. In this study, succinamide and urea linked γ-CD dimers joined through the C6(A) carbon on each γ-CD are used. The γ-CD dimers, 66γCD(2)su and
Bin Chen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(45), 5638-5640 (2012-04-26)
Novel supramolecular hydrogels were formed between pyrene-terminated poly(ethylene glycol) star polymers and γ-cyclodextrin (γ-CD), through the inclusion complexation of dimers of the pyrene terminals with γ-CD, where γ-CD was directly used as a supramolecular cross-linking reagent without any modification.
Jin Wang et al.
Macromolecular rapid communications, 33(13), 1143-1148 (2012-04-12)
A polypseudorotaxane (PPR) comprising γ-cyclodextrin (γ-CD) as host molecules and poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) as a guest polymer is prepared via self-assembly in aqueous solution. Due to the bulky pendant isopropylamide group, PNIPAM exhibits size-selectivity toward self-assembly with α-, β-, and γ-CDs.
A K Mishra et al.
International journal of biological macromolecules, 49(4), 504-512 (2011-06-22)
The synthesis of chitosan-graft-γ-cyclodextrin (Ch-g-γ-CD) using persulfate/ascorbic acid redox system was done and characterized by FTIR, XRD, TGA and SEM/EDX. The optimum yield of the copolymer was obtained using 16×10(-3) M γ-cyclodextrins (γ-CD), 2.8×10(-2) M ascorbic acid (AA), 1.8×10(-2) M
Mhejabeen Shaikh et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(41), 12450-12459 (2012-09-25)
Supramolecular host-guest interactions of oxazine-1 dye with β- and γ-cyclodextrins (βCD and γCD, respectively) have been investigated in neutral aqueous solution (pH ∼ 7) at ambient temperature (∼25 °C) following absorption, fluorescence, and circular dichroism measurements. The dye forms inclusion
資料
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.