Merck
779229
Sigma-Aldrich
(2-ヒドロキシプロピル)-γ-シクロデキストリン
Wacker Chemie AG
別名:
Cavasol® W8 HP, HGC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
標識化の程度
0.5-0.7 molar substitution
不純物
≤0.1% propylene glycol (Ph Eur)
損失
≤10.0% loss on drying
pH
6-9 (2% in H2O)
mp
250 °C
SMILES記法
O1[C@@H]2O[C@H]([C@H](O[C@@H]3O[C@H]([C@H](O[C@@H]4O[C@H]([C@H](O[C@@H]5O[C@H]([C@H](O[C@@H]6O[C@H]([C@H](O[C@@H]7O[C@H]([C@H](O[C@@H]8O[C@H]([C@H]1[C@H]([C@@H]8O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]7O)O)CO)[C@H]([C@@H]6O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]5O)O)CO)[C@H]([C@@H]4O)
InChI
1S/C51H88O38/c1-14(56)8-73-11-21-42-29(64)36(71)50(81-21)85-40-19(6-54)79-48(34(69)27(40)62)89-44-23(13-75-10-16(3)58)82-51(37(72)30(44)65)86-41-20(7-55)78-47(33(68)26(41)61)88-43-22(12-74-9-15(2)57)80-49(35(70)28(43)63)84-39-18(5-53)76-45(31(66)24(39)59)83-38-17(4-52)77-46(87-42)32(67)25(38)60/h14-72H,4-13H2,1-3H3/t14?,15?,16?,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-/m0/s1
InChI Key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(2-ヒドロキシプロピル)-γ-シクロデキストリン(HP-β-CD)は、薬物分子の水溶性および溶解度を増大させる錯化剤として使用される親水性化合物です。
アプリケーション
HP-β-CDは、錯体形成によりゾルピデム(ZP)の水溶性および溶解度を改善するために使用されます。ZP-HP-β-CD錯体は、運動失調の改善を示しました。
また、水溶性増大によりクルクミン創傷治癒能の亢進に使用されます。
研究開発用途向け。&
法的情報
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
779229-VAR:
779229-10KG:
779229-100G:
779229-500G:
779229-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhancement of curcumin wound healing ability by complexation with 2-hydroxypropyl-γ-cyclodextrin in sacran hydrogel film
Wathoni N, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 98(11), 268-276 (2017)
Complexation of Zolpidem with 2-hydroxypropyl-β -, methyl-β -, and 2-hydroxypropyl-γ -cyclodextrin: Effect on aqueous solubility, dissolution rate, and ataxic activity in rat
Trapani, G, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 89(11), 1443-1451 (2000)
Physicochemical study and characterization of the trimethoprim/2-hydroxypropyl-γ -cyclodextrin inclusion complex
Macedo OFL, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 86(11), 101-106 (2012)
D E Rusyniak et al.
Neuroscience, 154(4), 1619-1626 (2008-06-07)
When given in a warm environment MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine, ecstasy) causes hyperthermia by increasing interscapular brown adipose tissue (iBAT) heat production and decreasing heat loss via cutaneous vasoconstriction. When given in a cold environment, however, MDMA causes hypothermia by an unknown
Rachel J Smith et al.
The European journal of neuroscience, 30(3), 493-503 (2009-08-07)
The orexin/hypocretin system has recently been implicated in reward-processing and addiction. We examined the involvement of the orexin system in cue-induced reinstatement of extinguished cocaine-seeking by administering the orexin 1 receptor antagonist SB-334867 (SB) or the orexin 2 receptor antagonist