Merck
1.20093
Millipore
Eshmuno® CP-FT Resin
別名:
Eshmuno® CP-FT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
ligand
(Sulfoisobutyl)
無菌性
sterile (Caustic Stable)
製品種目
Eshmuno®
フォーム
resin
特定アナライト
MAbs
パラメーター
400 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
マトリックス活性基
polymer, polyvinyl ether
平均粒径
50 μm
キャパシティ
70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
転移温度
flash point 35 °C
分離法
cation exchange
strong cation exchange
保管温度
2-30°C
詳細
Cation exchange resin specifically developed for the flow-through removal of aggregates using frontal chromatography
特徴および利点
Eshmuno® CP-FT chromatography resin enables:
  • Superior flow-through removal of mAb aggregates
  • High product recoveries at high mass loadings
  • Significant reduction in resin and buffer volume
  • Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
  • Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
  • Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
  • Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
包装
  • 1.20093.0100: Eshmuno® CP-FT Resin 100 ml
  • 1.20093.0010: Eshmuno® CP-FT Resin 10 ml
  • 1.20093.0500: Eshmuno® CP-FT Resin 500 ml
  • 1.20093.5000: Eshmuno® CP-FT Resin 5 L
Plastic bottle
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1200930500:
1200930100:
1200935000:
120093-BULK:
1200930010:
120093-VAR:
1200930000:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。