Merck
1.20084
Millipore
Eshmuno® CPS Resin
別名:
Eshmuno® CPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
品質水準
ligand
(Sulfoisobutyl)
無菌性
sterile (Caustic Stable)
製品種目
Eshmuno®
フォーム
resin
パラメーター
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
マトリックス活性基
polymer, polyvinyl ether
平均粒径
50 μm
キャパシティ
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
転移温度
flash point 35 °C
密度
1 g/cm3
アプリケーション
recombinant protein
分離法
cation exchange
weak cation exchange
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
High capacity and salt tolerant cation exchange resin for recombinant protein purification
特徴および利点
Eshmuno® CPS chromatography resin enables:
  • Outstanding binding capacities at elevated conductivity levels (≥ 10 mS/cm)
  • Excellent separation efficiencies at high protein loadings
  • Ease of implementation and selection of process parameters through strong cation exchanger chemistry without hydrophobic groups
  • Established Fab fragments, recombinant human growth factor, and recombinant proteins purification protocols
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
包装
  • 1.20084.0100: Eshmuno® CPS Resin 100ml
  • 1.20084.0010: Eshmuno® CPS Resin 10ml
  • 1.20084.0500: Eshmuno® CPS Resin 500ml
  • 1.20084.5000: Eshmuno® CPS Resin 5L
Plastic bottle
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体