Merck
1.20083
Millipore
Eshmuno® CPX Resin
別名:
Eshmuno® CPX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47101511
ligand
(Sulfoisobutyl)
品質水準
無菌性
sterile (Caustic Stable)
形状
resin
特定アナライト
MAbs
パラメーター
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
マトリックス活性基
polymer, polyvinyl ether
平均粒径
50 μm
pH
7 ( in H2O)
キャパシティ
120 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
転移温度
flash point 35 °C
密度
1 g/cm3
アプリケーション
ADC
mAb
recombinant protein
分離法
strong cation exchange
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Strong cation exchanger built on the proven Eshmuno® resin technology to deliver high aggregate removal efficiency utilizing the 50 µm Eshmuno® base bead technology.
特徴および利点
Eshmuno® CPX chromatography resin provides users with:
  • High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
  • Wide pH and conductivity operating window
包装
  • 1.20083.0100: Eshmuno® CPX Resin 100ml
  • 1.20083.0010: Eshmuno® CPX Resin 10ml
  • 1.20083.0500: Eshmuno® CPX Resin 500ml
  • 1.20083.5000: Eshmuno® CPX Resin 5L
Plastic bottle
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体