Merck
1.09713
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品名
Nitrate Test, photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 100 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
特定アナライト
nitrate
測定範囲
0.10-25.0 mg/L (NO3-N)
0.4-110.7 mg/L (NO3-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (2,6-Dimethylphenol)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric, DMP 0.10 - 25.0 mg/l NO₃-N 0.4 - 110.7 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
The method is analogous to DIN 38405-9.
This Spectroquant® Nitrate Cell Test allows the accurate quantification of nitrate in water samples. Nitrate is an essential nutrient required for the growth of animals and plants. However, elevated levels of nitrate can be a health risk, in particular for pregnant women and infants. Therefore, nitrate levels in water sources are regulated in many countries.
Further fields of applications are the analysis of foods & beverages (e.g. whey) and of environmental and agricultural samples (e.g. soil).
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Teresa Steliga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Biodegradation is one of the most effective and profitable methods for the elimination of toxic polychlorinated biphenyls (PCBs) and total petroleum hydrocarbons (TPH) from the environment. In this study, aerobic degradation of the mentioned pollutants by bacterial strains Mycolicibacteriumfrederiksbergense IN53
Luis A Cueto et al.
Environmental science and pollution research international, 27(14), 15984-15993 (2019-05-06)
Phosphorus (P) is a nutrient for plant growth but also a pollutant in water bodies causing eutrophication. The source of P is mainly human and animal wastewater and runoffs from different land uses. The objective of the present study is
資料
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
正確な定量分析に適したSpectroquant®テストキットと光度計を用いて排液中の硝酸塩を光度測定するためのステップ・バイ・ステップの手順。
プロトコル
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
質問
  1. what is complete procedure to use kit
    1 回答
    1. 役に立ちましたか?