Merck
1.14761
Supelco
Iron Test, photometric
photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Iron Test, photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 1000 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
特定アナライト
iron
測定範囲
0.0025-5.00 mg/L (Fe)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Triazine)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.0025 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant®
This Spectroquant® Iron test allows the accurate quantification of iron ions in various waters. All iron ions are reduced to iron(II) ions. In a thioglycolate-buffered medium these react with a triazine derivative to form a red-violet complex that is determined photometrically.
MQuant® test strips can be used for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the iron concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as the Spectroquant® test.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Iron Test colorimetric, 0.1-50 mg/L (Fe), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.11136
Iron Test
Nitrite Test photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
Supelco
1.14776
Nitrite Test
Manganese Test photometric, 0.005-2.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
Supelco
1.01846
Manganese Test
Chromate Test photometric, 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4), Spectroquant®
Supelco
1.14758
Chromate Test
Copper Test photometric, 0.02-6.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
Supelco
1.14767
Copper Test
Crack Set 10C sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
Supelco
1.14688
Crack Set 10C
Nitrate Test photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Supelco
1.09713
Nitrate Test
資料
Spectroquant®鉄分テスト - 飲用水、ミネラルウォーター、地下水、および湧水中の鉄分の測定に適したICPまたはAASに代わる方法。
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
プロトコル
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
鉄テストでは、さまざまな水に含まれる鉄イオンを定量できます。鉄イオンは還元されて鉄(II)イオンになり、トリアジン誘導体と反応して赤紫の複合体を形成します。これを測光法で測定します。
関連コンテンツ
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
クリーンな飲料水は、食品や飲料の製造に不可欠です。本項では、飲料水の品質および安全性に関する化学試験および微生物試験の概要について説明します。