Merck
1.14752
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
Ammonium Test, photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 250 tests (depending on package size)
sufficient for 500 tests
特定アナライト
ammonium
測定範囲
0.010-3.00 mg/L (NH4-N)
0.013-3.86 mg/L (NH4+)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Indophenol blue)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: Photometric, 0.010 - 3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
The method is analogous to EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1, and DIN 38406-5.
This Spectroquant® Ammonium Reagent Test allows the cyanide-free quantification of ammonium in wastewater, groundwater, surface water, and seawater. Typically, ammonium enters water sources as run-off from fertilized agricultural areas and enhanced levels are important indicators of fecal pollution.
Further fields of applications are the analysis of foods & beverages and of environmental and agricultural samples (e.g. soil).
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Teresa Steliga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Biodegradation is one of the most effective and profitable methods for the elimination of toxic polychlorinated biphenyls (PCBs) and total petroleum hydrocarbons (TPH) from the environment. In this study, aerobic degradation of the mentioned pollutants by bacterial strains Mycolicibacteriumfrederiksbergense IN53
プロトコル
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
ガラスびんで、粗粒石を除いた天然湿潤サンプル50 gと0.025 mol/L塩化カルシウム溶液100 mLを混合します。
Spectroquant®試験キットおよび分光光度計を用いた排水中のアンモニウムイオンの光度測定を説明するステップバイステップの方法。
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf