The User Guide/Instructions for Use (IFU) for Product 1.14739 states explicitly that "this test is not suited for seawater". This is likely due to the presence of interfering substances such as Magnesium ions (Mg2+) in the seawater. Consider Product 1.14657, which is a somewhat less sensitive colorimetric assay called Ammonium Test in freshwater and seawater.
おすすめの製品
製品名
Ammonium Cell Test, photometric, 0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
ammonium
測定範囲
0.010-2.000 mg/L (NH4-N)
0.013-2.571 mg/L (NH4+)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Indophenol blue)
保管温度
15-25°C
詳細
The method corresponds to ISO 23695, a norm standardizing the use of this "small-scale sealed tube method" for this important parameter. The method is also analogous to EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1, and DIN 38406-5.
The Spectroquant® Ammonium Cell Test allows the cyanide-free quantification of ammonium in wastewater, groundwater, surface water, and seawater. Typically, ammonium enters water sources as runoff from fertilized agricultural areas and enhanced levels are important indicators for faecal pollution.
Further fields of applications are the analysis of foods & beverages and of environmental and agricultural samples (e.g. soil).
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
ガラスびんで、粗粒石を除いた天然湿潤サンプル50 gと0.025 mol/L塩化カルシウム溶液100 mLを混合します。
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Spectroquant®試験キットおよび分光光度計を用いた排水中のアンモニウムイオンの光度測定を説明するステップバイステップの方法。