Merck
1.09684
Supelco
ホルムアミド
for analysis EMSURE®
別名:
アミドC1, ギ酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONH2
CAS番号:
分子量:
45.04
Beilstein:
505995
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-842-0
NACRES:
NB.21
アッセイ:
≥99.2% (N)
テクニック:
hybridization: suitable
bp:
210 °C (lit.)
蒸気圧:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気密度
1.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.2% (N)
フォーム
liquid
自己発火温度
932 °F
有効性
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-19.0 % (v/v)
テクニック
hybridization: suitable
不純物
≤0.005% Sulfated ash (600 °C)
≤0.02% Formic acid
≤0.1% Ammonium Formate
≤0.1% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm Cd (Cadmium)
≤1 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Cu (Copper)
clear
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
転移温度
flash point 175 °C
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤1  ppm
Pb: ≤1  ppm
Zn: ≤1  ppm
保管温度
15-25°C
SMILES記法
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI Key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アプリケーション
ホルムアミドは核酸の二重らせんを不安定にし、低い温度条件でのハイブリダイゼーションでは通常50%の濃度で用いられます。
アナリシスノート
Assay (N; Kjeldahl): ≥ 99.2 %
Identity (IR): passes test
Appearance: Clear, colorless liquid.
Colour (APHA): ≤ 10 APHA
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Solidification point: 2.0 - 3.0 °C
Boiling point (2 kPa): about 103
Chloride (Cl): ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 1 ppm
Cu (Copper): ≤ 1 ppm
Fe (Iron): ≤ 1 ppm
Pb (Lead): ≤ 1 ppm
Zn (Zinc): ≤ 1 ppm
Formic acid: ≤ 0.02 %
Ammonium Formate: ≤ 0.1 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.005 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.1 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F
引火点(℃)
152 °C
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Supelco
1.88015
Solvent
メタノール Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
Supelco
1.88009
メタノール
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Working techniques for different foodstuffs and complex matrices, emphasizing the use of solubilisers for slow-dissolving substances.
Summary application report for analysis of moisture in silica gel
Summary application report for analysis of moisture in Confectionery
すべて表示
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.