Merck
1.00683
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Ammonium Test, photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 100 tests
特定アナライト
ammonium
測定範囲
2.0-150 mg/L (NH4-N)
2.4-193 mg/L (NH3)
2.6-193 mg/L (NH4+)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Indophenol blue)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: Photometric, 2.0 - 150 mg/L (NH4-N), 2.6 - 193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
The method is analogous to EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1, and DIN 38406-5.
This Spectroquant® Ammonium Reagent Test allows the cyanide-free quantification of ammonium in wastewater, groundwater, surface water, and seawater. Typically, ammonium enters water sources as run-off from fertilized agricultural areas and enhanced levels are important indicators for fecal pollution.
Further fields of applications are the analysis of foods & beverages and of environmental and agricultural samples (e.g. soil).
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
ガラスびんで、粗粒石を除いた天然湿潤サンプル50 gと0.025 mol/L塩化カルシウム溶液100 mLを混合します。
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Spectroquant®試験キットおよび分光光度計を用いた排水中のアンモニウムイオンの光度測定を説明するステップバイステップの方法。
すべて表示