Merck
1.14563
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Nitrate Cell Test, photometric, 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
nitrate
測定範囲
0.5-25.0 mg/L (NO3-N)
2.2-110.7 mg/L (NO3-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (2,6-Dimethylphenol)
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
Method: photometric, DMP 0.5 - 25.0 mg/l, NO3-N 2.2 - 110.7 mg/l NO3- Spectroquant®
The method corresponds to ISO 23696-1, a norm standardizing the use of this "small-scale sealed tube method" for this important parameter. The method is also analogous to DIN 38405-9.
This Spectroquant® Nitrate Cell Test allows the accurate quantification of nitrate in water samples. Nitrate is an essential nutrient required for the growth of animals and plants. However, elevated levels of nitrate can be a health risk, in particular for pregnant women and infants. Therefore, nitrate levels in water sources are regulated in many countries.
Further fields of applications are the analysis of foods & beverages (e.g. whey) and of environmental and agricultural samples (e.g. soil).
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Nitrate Test photometric, 0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Supelco
1.14773
Nitrate Test
Ammonium Test photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
Supelco
1.14752
Ammonium Test
資料
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
正確な定量分析に適したSpectroquant®テストキットと光度計を用いて排液中の硝酸塩を光度測定するためのステップ・バイ・ステップの手順。
プロトコル
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.