Merck
1.09626
Supelco
ベンジルアルコール
for analysis EMSURE®
別名:
ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
EC Index Number:
202-859-9
NACRES:
NB.21
アッセイ:
≥99.5% (GC)
bp:
203-205 °C (lit.)
蒸気圧:
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
435 °C (DIN 51794)
817 °F
有効性
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.001% Halogen compounds,halides (as Cl)
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfated ash
≤0.1% Benzaldehyde (GC)
≤0.1% Water
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
過酸化物価
≤5
転移温度
flash point 101 °C (DIN 51758)
溶解性
40 g/L
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分析用 エンシュア
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アナリシスノート
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsColor≤ 10 HazenAcidity≤ 0.001 meq/gAlkalinity≤ 0.002 meq/gBenzaldehyde (GC)≤ 0.1 %Halogen compounds,halides (as Cl)≤ 0.001 %Peroxide value≤ 5Sulfated ash≤ 0.005 %Water≤ 0.1 %Al (Aluminium)≤ 0.00005 %B (Boron)≤ 0.000002 %Ba (Barium)≤ 0.00001 %Ca (Calcium)≤ 0.00005 %Cd (Cadmium)≤ 0.000005 %Co (Cobalt)≤ 0.000002 %Cr (Chromium)≤ 0.000002 %Cu (Copper)≤ 0.000002 %Fe (Iron)≤ 0.00001 %Mg (Magnesium)≤ 0.00001 %Mn (Manganese)≤ 0.000002 %Ni (Nickel)≤ 0.000002 %Pb (Lead)≤ 0.00001 %Sn (Tin)≤ 0.00001 %Zn (Zinc)≤ 0.00001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体