Merck
8.22259
Sigma-Aldrich
ベンジルアルコール
for synthesis
別名:
ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-859-9
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
435 °C (DIN 51794)
817 °F
有効性
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
転移温度
flash point 101 °C (DIN 51758)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Heterojunction photocatalysts for hydrogen evolution and benzyl alcohol oxidation: Wang et al. developed phosphotungstic acid clusters on Znln2S4 nanoflowers, demonstrating their efficiency as molecular-scale S-scheme heterojunctions for simultaneous hydrogen evolution and benzyl alcohol oxidation, indicating a promising application in renewable energy and organic synthesis technologies (Wang et al., 2024).
  • Photoelectrocatalytic alcohol oxidation: Gong et al. enhanced the performance of a BiVO(4) photoanode in bicarbonate electrolyte for efficient photoelectrocatalytic oxidation of alcohols including benzyl alcohol, showing potential for clean energy production and organic pollutant degradation (Gong et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.046
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体