Merck
1.02695
Supelco
ベンジルアルコール
for headspace gas chromatography SupraSolv®
別名:
ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥34,500
2.5 L
¥75,200
¥34,500
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥34,500
2.5 L
¥75,200
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
EC Index Number:
202-859-9
NACRES:
NA.03
bp:
203-205 °C (lit.)
¥34,500
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
認証
according to Ph. Eur.
according to USP
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
435 °C
817 °F
テクニック
GC-HS: suitable
不純物
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
転移温度
flash point 101 °C
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupraSolv® high-purity solvents for headspace-gas chromatography (HS-GC) are developed specially for the analysis of residual solvents (RS) in active pharmaceutical ingredients (APIs), excipients and drug products according to ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Guideline Q3C “Impurities: Guideline for Residual Solvents”.
アプリケーション
Solvent for HS-GC analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph. Eur. And USP.
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.002 meq/g
Water: ≤ 0.1 %
GC/HS (Every residual solvent of class 1acc. ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 2acc. ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 3acc. ICH): ≤ 50 µg/g
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph Eur and USP.
Each unknown measured against butyl methyl ketone up to anisole is ≤ 10 µg/g.
Formic acid, acetic acid, dimethylacetamide and dimethyl sulfoxide are not detected.
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体