Merck
305197
Sigma-Aldrich
ベンジルアルコール
anhydrous, 99.8%
別名:
BnOH, ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥19,700
1 L
¥38,900
2 L
¥54,200
¥19,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥19,700
1 L
¥38,900
2 L
¥54,200
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
eCl@ss:
39023110
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.8%
bp:
203-205 °C (lit.)
蒸気圧:
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
¥19,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
817 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 33 g/L at 20 °C
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンジルアルコールは、溶媒として、また、化粧品配合物、医薬品および香料/香水産業における中間体として広く使用されている単一芳香族の第一級アルコールです。[1]分子内のOHを生成することができます。π水素結合とそれは、アルコール基の周りのゴーシュ形シス立体配座に存在します。[2]
アプリケーション
ベンジルアルコールは、亜リン酸トリエチルおよびヨウ化亜鉛と反応して対応するホスホネート(ホスホン酸塩)を生成します。[3]これは、炭酸水素ナトリウムの存在下でブロモアセチルブロミド(臭化ブロモアセチル)と反応することにより、ベンジルブロモ酢酸の調製に使用される場合もあります。[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
305197-VAR:
305197-2L:
305197-100ML:
305197-BULK:
305197-1L:
305197-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Convenient Synthesis of a-Diazoacetates from a-Bromoacetates and N,N'-Ditosylhydrazine: Preparation of Benzyl Diazoacetate
Ideue E, et al.
Organic Syntheses, 89, 501-501 (2012)
Synthesis of a 2,2-Dichloroimidazolidine-4,5-dione and its Application in a Chlorodehydroxylation
David Schilter D and Bielawski CW
Organic Syntheses, 93, 413-413 (2016)
Surface functionalized TiO2 supported Pd catalysts for solvent-free selective oxidation of benzyl alcohol.
Weerachawanasak P, et al.
Catalysis Today, 250, 218-225 (2015)
Kseniya Yu Vlasova et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 689-700 (2019-06-09)
Magnetic liposomes are shown to release the entrapped dye once modulated by low frequency AC MF. The mechanism and effectiveness of MF application should depend on lipid composition, magnetic nanoparticles (MNPs) properties, temperature and field parameters. The study was performed
The most stable conformer of benzyl alcohol.
Miller BJ, et al.
Chemical Physics Letters, 466(1), 21-26 (2008)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf