Merck
1.07046
Supelco
ジメチルスルホキシド
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
グレード:
ACS reagent
bp:
189 °C (lit.)
蒸気圧:
0.42 mmHg ( 20 °C)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.10 g/mL (lit.)
保管温度
20-25°C
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1070462521:
IN2RCMD107046:
1070462501:
1070460521:
1070460501:
試験成績書(COA)