Merck
1.04163
SAFC
塩化ナトリウム
granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
医薬品製造
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
GMO free
Halal
Kosher
品質水準
認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
granular
mp
801 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Standard bulk materials often show a tendency for caking, clumping and dust formation which results in laborious weighing and manual de-caking processes with a negative impact on manufacturing efficiency. Due to its granulated form, Sodium chloride granulated is free-flowing and easy to handle. Its greatly reduced caking behavior facilitates processability, speeds up manufacturing processes and increases operator safety.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Sodium chloride is a mineral salt with broad range of applications in pharmaceutical formulations. It is typically used as an osmotic agent in liquid dosage forms e.g. for preparation of isotonic formulations, as bulking or coating agent for solid dosage forms, as well as for semi-solid dosage forms like creams.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium chloride granulated Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
包装
1.04163.0001 / 3x1kg / PE Bottle
1.04163.1000 / 1kg / PE Bottle
1.04163.9026 / 25kg / PE Bag in PE Drum
1.04163.9500 / 500kg / Big Bag
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1041639500BWT:
1041639026BWT:
1041631000:
1041630001:
1041639010BWT:
1041639010:
1041639026:
1041631000BWT:
1041639400:
1041639500:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.