Merck
1.03668
SAFC
Parteck® M DPI
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 421
医薬品製造
別名:
D-Mannitol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
E番号:
E421
EC Index Number:
200-711-8
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
BP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
fine powder
粒径
145-200 μm (d50)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
164-169 °C
溶解性
213 g/L
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Parteck® M DPI is a synthetic and versatile carrier option for your dry powder inhalation (DPI) formulation. Engineered from mannitol, Parteck® M DPI particles are designed to improve the flow and release characteristics of active pharmaceutical ingredients (APIs) in drugs delivered via dry, inhaled powders.
As Emprove® Expert product, Parteck® M DPI is specified with low low microbial and endotoxin limits, making is especially suitable for high-risk applications.
特徴および利点
  • Particle distribution designed to improve flow and release characteristics in DPI application
  • Low water content & hygroscopicity
  • Synthesized from plant-based raw materials
  • 3-year shelf life
  • High API delivery to the lungs
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1036689025BWT:
1036681000:
1036689025:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。