認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
詳細
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,E 421
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
fine powder
自己発火温度
410 °C
有効性
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
164-169 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1126350000:
1126359025BWT:
1.12635.1000DISC:
1126351000:
1126359025:
1126359999:
1126351003:
CO1E1126359025:
1126359050:
1126359027:
MX11126351000:
CO1E1126351000:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。