固形製剤の送達最適化
徐放性、口腔内崩壊性、経口固形剤、乾燥粉末吸入剤など、さまざまです。複数の投与経路と異なる放出動態を実現するために粒子が最適化された添加剤は、固形製剤の送達において優れた性能を発揮するよう特別に開発されています。そして:
- 口腔内崩壊錠や徐放性経口製剤など、薬物放出動態を変化させるオプション
- 乾燥粉末吸入などさまざまな投与経路に特化された添加剤
Emprove® Programと包括的な文書作成管理によるすべてのサポートにより、市場投入が加速されます。メルクの製品は、該当する場合は常に主な薬局方に準拠しています。
徐放性固形製剤
メルクの機能性ポリビニルアルコール(PVA)ベースの添加剤によって、副作用や投与量のダンピングリスクを低減しながら、有効性とバイオアベイラビリティを向上させ、長期間にわたって薬剤を確実に徐放します。
高性能合成担体
乾燥粉末吸入(DPI)製剤用の合成担体として汎用性の高い選択肢です。マンニトールから設計され、乾燥粉末吸入で送達される製剤中APIの流動性および放出特性を改善するように設計されています。
ODT用直接打錠添加剤
最高品質の速効性錠剤をこれまで以上にコスト効率よく製造。頑健な錠剤、迅速な崩壊性、優れた口当たりと、直接打錠および連続製造における優れた性能が組み合わされています。
関連製品資料
- Download: Formulation Handbook
In this formulation handbook, we have compiled information and formulation examples that can help you when developing your formulation.
- Parteck® SRP 80 White Paper: New Opportunities for Oral Sustained Release Formulations with Polyvinyl Alcohol
This white paper describes the use of PVA-based Parteck® SRP 80, a functional excipient specifically developed for matrix-based sustained release oral solid dose formulations.
- Parteck® SRP 80 Brochure: Take Control of Sustained Drug Release
Achieve consistent API release. Reduce risk of dose dumping.
- Parteck® M DPI Brochure: Take a Deep Breath
Enhance API delivery to the lungs.
- Parteck® M DPI White Paper: Considerations for Dosing Accuracy in a New Carrier for Dry Powder Inhalation
Inhalation drug delivery methods are attractive, noninvasive routes when rapid onset of action, minimal side effects and excellent bioavailability are desired.
- Parteck® ODT White Paper: How to select the Optimal ODT Excipient System
This white paper explores several factors to be considered when evaluating and selecting an ODT excipient system suitable for direct compression.
- Parteck® ODT Brochure: Right Here – Right Now
Combining rapid disintegration with exceptional strength for your ODT formulation.
- Sweeteners Brochure: Two Ways to Ace the Taste Test
Achieve stable formulations and clean, sugar-like taste with our high-intensity sweeteners.
- Article: Active Pharmaceutical Ingredient (API) Stability in Solid Dose Formulation
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
関連ウェビナー
このウェビナーでは、最適化された徐放性マトリックス製剤のための完全合成ポリマーであるPVAについて紹介します。
このウェビナーでは、添加剤の選択が固形製剤におけるAPIの安定性をどのように改善するのかについて説明します。
2つの高性能甘味料の新しいツールボックスを紹介し、安定性、安全性、各種剤形への応用、市場認知の側面に焦点を当てます。