グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +23.3 to +24.3°(lit.)
不純物
Reducing sugars, passes test
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.01% Insoluble matter
強熱残分
≤0.01%
損失
≤0.05% loss on drying, 105°C
色
white
有効pH範囲
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp
167-170 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
微量陽イオン
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9647-1KG:4548173203782
M9647-10KG:4548173203775
M9647-500G:4548173203805
M9647-BULK:
M9647-VAR:
M9647-250G:4548173203799