由来生物
palm oil
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.210
蒸気圧
15 mmHg ( 160 °C)
アッセイ
≥99.5%
bp
268-270 °C (lit.)
mp
27-32 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fatty; citrus; rancid; sour
SMILES記法
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- テルペン系疎水性共晶溶媒の化学的特性と、溶媒抽出手順における鉛(II)複合体形成への応用:この論文では、重金属抽出用の新しい共融溶媒におけるデカン酸の使用について考察し、環境浄化と有価金属の回収に向けたグリーンケミストリーの取り組みを紹介しています(Suljkanović et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
296.6 °F - closed cup
引火点(℃)
147 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W236403-SAMPLE:
W236403-VAR-K:
W236403-5KG:
W236403-25KG:
W236403-5KG-K:4548173968315
W236403-1DRUM-K:
W236403-25KG-K:4548173968308
W236403-10KG:
W236403-1KG:
W236403-SAMPLE-K:
W236403-BULK-K:
W236403-10KG-K:4548173968285
W236403-1KG-K:4548173968292