Merck
A6251
Sigma-Aldrich
N-アセチル-DL-トリプトファン
≥98% (TLC)
別名:
N-acetyl-tryptophan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2O3
CAS番号:
分子量:
246.26
Beilstein:
89478
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
N-アセチル-DL-トリプトファン,
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Mitigation of Oxidation in Therapeutic Antibody Formulations: a Biochemical Efficacy and Safety Evaluation of N-Acetyl-Tryptophan and L-Methionine.: Investigates N-Acetyl-DL-tryptophan′s role in reducing oxidative damage in antibody formulations, enhancing therapeutic efficacy (Dion et al., 2018).
  • Effect of PEGylation on performance of protein microbubbles and its comparison with lipid microbubbles.: Examines how PEGylation, in combination with N-Acetyl-DL-tryptophan, improves the stability and performance of protein microbubbles in biomedical applications (Upadhyay et al., 2017).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6251-100G:
A6251-25G:
A6251-1KG:
A6251-VAR:
A6251-5G:
A6251-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takahiro Takayama et al.
Analytica chimica acta, 898, 73-84 (2015-11-04)
Chiral metabolites are found in a wide variety of living organisms and some of them are understood to be physiologically active compounds and biomarkers. However, the overall analysis of chiral metabolomics is quite difficult due to the high number of