Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
07-729
Sigma-Aldrich
抗CTCF抗体
serum, Upstate®
別名:
11 zinc finger transcriptional repressor, 11-zinc finger protein, CCCTC-binding factor, CCCTC-binding factor (zinc finger protein), CTCFL paralog, transcriptional repressor CTCF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, human, canine, rat, primate
包装
antibody small pack of 25 μL
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTCF(10664)
詳細
CTCFは、非常に多用途な機能を有する遍在性の11ジンクフィンガー(ZF)タンパク質です。転写リプレッサーであるCTCFは、脊椎動物のc-myc遺伝子のプロモーターに結合します。PLKおよびPIM1プロモーターにも結合します。CTCFは転写活性化因子のエンハンサーへの接近を阻害する可能性があります。CTCFはAPPの転写活性化因子としても働きます。プロモーターの活性化または抑制、ホルモン応答遺伝子のサイレンシング、メチル化依存性クロマチン隔離、ゲノムインプリンティングなど、遺伝子調節のさまざまな側面に関与しています。CTCFは腫瘍抑制因子としても働く可能性があります。CTCFは、体細胞のインプリンティング遺伝子を制御するエピジェネティックに制御されたクロマチンインスレーターを組織します。
特異性
a.a.659-675でCTCFを認識します。
配列相同性に基づき、マウス、ラット、イヌ、および霊長類と交差反応することが予測されます。
免疫原
ヒトCCCTC結合因子(CTCF)のアミノ酸659-675(C-TNQPKQNQPTAIIQVED)に相当するKLHコンジュゲート合成ペプチド、コンジュゲート用にN末端システインを付加。
アプリケーション
CTCF、別名11-ジンクフィンガータンパク質、CCCTC結合因子の検出における抗CTCF抗体 (ウサギポリクローナル抗体)の使用は、 ChIP、WB、ChIP-seqで検証されています。
クロマチン免疫沈降:
独立したラボが、この抗体がWEHI B細胞由来のCTCF結合クロマチンを免疫沈降させたことを確認しました。
品質
ウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000–1:5000で使用、HeLa核抽出物中のCTCFを検出できます。前回のロットは、K562核抽出物中のCTCFを検出しました(データ非掲載)。
ターゲットの説明
約120 kDa
関連事項
代替品:MABE547
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムおよび30%グリセロールを含むウサギポリクローナル抗血清。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:最初に解凍するときは、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。
凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります注:冷凍庫の温度が -20°Cより低い温度に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-309、HeLa細胞核抽出物。等量のLaemmli還元用サンプルバッファーを、10 µLの抽出物に加え、5分間沸騰させて、標品を還元します。還元した抽出物20 µgをミニゲルの各レーンにロードしてください。
その他情報
濃度:この血清抗体の濃度は決定されていません。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
07-729-100UL:
07-729-25UL:
07-729:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Role of CCCTC binding factor (CTCF) and cohesin in the generation of single-cell diversity of protocadherin-? gene expression.
Monahan, K; Rudnick, ND; Kehayova, PD; Pauli, F; Newberry, KM; Myers, RM; Maniatis, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Occupancy of chromatin organizers in the Epstein-Barr virus genome.
Holdorf, MM; Cooper, SB; Yamamoto, KR; Miranda, JJ
Virology null
M D Delgado et al.
FEBS letters, 444(1), 5-10 (1999-02-26)
CTCF is a transcriptional repressor of the c-myc gene. Although CTCF has been characterized in some detail, there is very little information about the regulation of CTCF activity. Therefore we investigated CTCF expression and phosphorylation during induced differentiation of human
Friedreich ataxia patient tissues exhibit increased 5-hydroxymethylcytosine modification and decreased CTCF binding at the FXN locus.
Al-Mahdawi, S; Sandi, C; Mouro Pinto, R; Pook, MA
Testing null
An elaborate pathway required for Ras-mediated epigenetic silencing.
Gazin, C; Wajapeyee, N; Gobeil, S; Virbasius, CM; Green, MR
Nature null