Merck
862231
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride
99%
別名:
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride, (1R,2S)-α-[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · HCl
CAS番号:
分子量:
201.69
Beilstein:
3630391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
光学活性
[α]20/D −34°, c = 4 in H2O
mp
216-220 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI Key
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
862231-5G:
862231-25G:
862231-BULK:
862231-100G:
862231-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tianmin Shu et al.
Journal of forensic sciences, 64(5), 1482-1485 (2019-03-06)
Ephedrine (EPH) and pseudoephedrine (PSE) were studied by micro-Raman spectroscopy and UV resonance Raman spectroscopy excited at 785 and 360 nm, respectively. Raman bands at approximately 245 and 410 cm-1 for ephedrine have apparent differences from the same bands at