Merck
すべての画像(20)
主要文書
安全性情報
ZRB1009
Sigma-Aldrich
抗CTCF抗体 クローン1B18 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
11-ジンクフィンガータンパク質, CCCTC結合因子, CTCFLパラログ, 転写抑制因子CTCF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥23,460
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B18, monoclonal
recombinant monoclonal
詳細
1B18 Clone
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 82.79 kDa
observed mol wt ~120 kDa
交差性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTCF(10664)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1B18は転写抑制因子CTCFを特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する17個のアミノ酸内エピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒト転写抑制因子CTCFのC末端領域に由来する17個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、NIH3T3およびC6細胞ライセート中のCTCFが検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HUVEC、HeLa、A431、およびNIH3T3細胞のCTCFが検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト前立腺がん組織切片のCTCFが検出できます。
抗CTCF クローン1B18 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1009)は、転写抑制因子CTCFを特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
転写抑制因子CTCF(UniProt:P49711;11-ジンクフィンガータンパク質、CCCTC-結合因子、CTCFLパラログとしても知られる)は、CTCF遺伝子(Gene ID:10664)によってコードされています。CTCFは、DNA配列の特異的部位に結合するクロマチン結合因子として、広範に分布しています。CTCFには11個のC2H2-型ジンクフィンガー領域あります。CTCFは、クロマチンインスレーターに結合し、プロモーターとその近くのエンハンサー・サイレンシング配列との相互作用を妨げることによって、転写調節に関与しています。CTCFは、脊椎動物のMYC遺伝子とBAG1遺伝子のプロモーターに結合することで転写抑制因子として働きます。また、APPの転写活性化因子としても働きます。また、ゲノムの相当な距離にわたり遺伝子サイレンシングに重要な役割を果たし、優先的に非メチル化DNAと相互作用し、CpGメチル化の拡散を防ぎ、メチル化のない領域を維持します。異なるDNA配列に結合するとCTCFは二量体を形成し、それによってクロマチンの長距離ループが形成されます。CTCFはリジン74と689でSUMO化されることで、MYC P2プロモーターに対して抑制的に機能します。CTCF遺伝子の変異は、平均以下の全般的知的機能に因る適応行動障害を特徴とする精神遅滞を引き起こすことが知られています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1009-3X25UL:
ZRB1009-4X25UL:
ZRB1009-2X25UL:
ZRB1009-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)