Merck
T-076
Supelco
L-チロキシン-13C6 溶液
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥89,200
¥89,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥89,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C9H11I4NO4
CAS番号:
分子量:
782.83
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥89,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
I[13C]1=[13C]([13C](I)=[13CH][13C](C[C@@H](C(O)=O)N)=[13CH]1)OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,6+1,10+1,11+1,14+1
InChI Key
XUIIKFGFIJCVMT-PDHVKVOFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この内部標準および認定済みスパイキング溶液®は、甲状腺機能亢進症または甲状腺機能低下症の評価および合成甲状腺ホルモンによる治療のモニタリングのための、LC-MS/MSによる遊離型および総T4血清濃度の定量に適しています。
L-チロキシン-13C6は、チロシンベースの甲状腺ホルモン、チロキシン(T4)を同位体標識したものです。チロキシンは甲状腺から分泌され、成長、神経発達、炭水化物と酸素の代謝、タンパク質合成などのさまざまな生物学的プロセスに関与しています。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途で内部標準としても使用できます:
  • 中空繊維液相マイクロ抽出(HF-LPME)に基づくサンプル調製と液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)の組み合わせを用いた血清サンプル中の総チロキシンの測定
  • デュアル液液抽出後のラット血清サンプル中のメラトニン、コルチゾール、トリヨードチロニン、チロキシン、およびテストステロンの多成分残留分析のためのLC-MS/MSD法の開発
  • 同位体希釈-マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析法(MALDI-TOF MS)法によるヒト血清サンプルからのチロキシンの同時測定
  • 誘導体化後の高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(HPLC-MS/MS)法によるラット心臓組織サンプル中のチロキシン(T4)およびトリヨードチロニン(T3)の測定
  • ヤツメウナギから得た組織サンプルの酵素消化とタンパク質沈殿後の、内因性甲状腺ホルモン、T4および2つのT3異性体のLC-MS/MSに基づく定量法の確立と検証
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-076-CHK:
T-076-CC:
T-076-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Determination of free thyroid hormones (T3 & T4) in serum by LC-MS/MS following a streamlined 1-hour BioSPME sample preparation.